Imprimer
Fumarate de diméthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10402.14 A10402.22 A10402.30
A10402.14EA 37.3 EUR
A10402.14 A10402.22 A10402.30
Fumarate de diméthyle ≥99%
Fumarate de diméthyle
Purity: 99% CAS No.: 624-49-7 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Melting Point: 102-105° Boiling Point: 192-193° Merck Reference: 14,4287 MDL No.: MFCD00064438
Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 192…193 °C
Point de fusion: 102…105 °C
Densité: 1,37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064438
Numéro CAS: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Indice Merck: 14,4287