Imprimer
Fumarate de diméthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
222180250 222181000 222185000
ACRO222180250EA 51.2 EUR
ACRO222180250 ACRO222181000 ACRO222185000
Fumarate de diméthyle 99%
Fumarate de diméthyle
Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 192…193 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 102…105 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064438
Numéro CAS: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Indice Merck: 13,04308
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1.5 % (as Fumaric acid)