Fumarate de diéthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Fumaric acid diethyl ester
Formule:
C₈H₁₂O₄ Point d'ébullition: 218…219 °C (760 mmHg) Point de fusion: 1…2 °C Densité: 1,05 g/cm³ Point éclair: 91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064455 Numéro CAS: 623-91-6 EINECS: 210-819-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4396 to 1.4416 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |