Imprimer
Maléate de diméthyle 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
218460010 218462500 218460051
ACRO218460010EA 200 EUR
ACRO218460010 ACRO218462500 ACRO218460051
Maléate de diméthyle 96%
Maléate de diméthyle
Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 204…205 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –17,5 °C
Densité: 1,15 g/cm³
Point éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008459
Numéro CAS: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥95 %
Color scale ≤20 APHA