Maléate de diéthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 141-05-9
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Pleasant
Melting Point: -11°
Boiling Point: 221-224°
Beilstein Reference: 1100825
Merck Reference: 14,3123
MDL No.: MFCD00009191
Formule:
C₈H₁₂O₄ Point d'ébullition: 221…224 °C Point de fusion: –11 °C Densité: 1,064 Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009191 Numéro CAS: 141-05-9 EINECS: 205-451-9 Indice Merck: 14,3123 |