Maléate de dibutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Maleic acid dibutyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₂H₂₀O₄ Poids moléculaire: 228.29 g/mol Point d'ébullition: 280 Densité: 0.9938 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009447 Numéro CAS: 105-76-0 EINECS: 203-328-4 UN: 3082 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.173 g/l (20 °C) |
Melting Point | -85 °C |
Molar Mass | 228.29 g/mol |
Boiling Point | 280 - 282 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 120 °C |
Refractive Index | 1.4451 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.5 - 3.4 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 280 °C |