Imprimer
Oléate de méthyle, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
75160-1ML 75160-5ML
75160-1MLEA 91.2 EUR
75160-1ML 75160-5ML
Oléate de méthyle, Supelco®
Oléate de méthyle
Formule: C₁₉H₃₆O₂
Poids moléculaire: 296.49 g/mol
Point d'ébullition: ∼218.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009578
Numéro CAS: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Indice Merck: 12,06965
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f5f5430eabbdf602314a4c68bb95d61fe9e163&vid=69c01f3fa323a50f19349d42ce195fc55a38b78d&prid=web&clid=SAPDAM