Imprimer
Oléate de méthyle, grade Technique C18 71-90%, C18:1 >65% of C18
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
L02937.AK L02937.AU
L02937.AKEA 29.4 EUR
L02937.AK L02937.AU
Oléate de méthyle, grade Technique C18 71-90%, C18:1 >65% of C18
Oléate de méthyle
CAS No.: 112-62-9 Molecular Formula: C19H36O2 Formula Weight: 296.50 Flash Point: 163°(325°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 168-170°/2mm Beilstein Reference: 1727037 Merck Reference: 14,6828 MDL No.: MFCD00009578
Formule: C₁₉H₃₆O₂
Poids moléculaire: 296.49 g/mol
Point d'ébullition: 168…170 °C (2 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.876
Point éclair: 163 °C (325 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009578
Numéro CAS: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Indice Merck: 14,6828