Oléate de méthyle, technical
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
Formule:
C₁₉H₃₆O₂ Poids moléculaire: 296.49 g/mol Point d'ébullition: 186 °C (9 mmHg) Point de fusion: –20 °C Densité: 0.87 g/cm³ Point éclair: 170 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009578 Numéro CAS: 67762-38-3 EINECS: 203-992-5 Indice Merck: 12,06965 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to amber Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥55 % |
HPLC | ≥98.0 % |