Imprimer
Oléate d'éthyle 70%, tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
A15601.0B A15601.0I A15601.30
A15601.0BEA 124 EUR
A15601.0B A15601.0I A15601.30
Oléate d'éthyle 70%, tech.
Oléate d'éthyle
Purity: 70% CAS No.: 111-62-6 Molecular Formula: C20H38O2 Formula Weight: 310.53 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.451 Melting Point: -32° Boiling Point: 205-208° Beilstein Reference: 1727318 MDL No.: MFCD00009579
Formule: C₂₀H₃₈O₂
Poids moléculaire: 310.52 g/mol
Point d'ébullition: 205…208 °C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0.87
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009579
Numéro CAS: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Indice Merck: 12,06965