N,N'-Méthylènediacrylamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Point d'ébullition: 125 °C (3,33 hPa) Point de fusion: 185 °C Densité: 1,235 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 138 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008625 Numéro CAS: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 185 °C (decomposition) |
Molar Mass | 154.17 g/mol |
Bulk Density | 200 kg/m3 |
Density | 1.235 g/cm3 (30 °C) |
pH |
|