Imprimer
N,N'-Méthylènediacrylamide, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.10897.0050 1.10897.0100 1.10897.1000
1.10897.0050EA 51.8 EUR
1.10897.0050 1.10897.0100 1.10897.1000
N,N'-Méthylènediacrylamide, Sigma-Aldrich®
N,N'-Méthylènediacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Point d'ébullition: 125 °C (3,33 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
UN: 2811
ADR: 6.1,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric following saponification) (%) min. 99,0
DNases not detectable
Free acid (acrylic acid) (%) max. 0,02
Heavy metals (as Pb) (%) max. 0,001
Identity (IR-Spectrum) passes test
Water (%) max. 0,5