Imprimer
N,N'-Méthylènediacrylamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
L04694.22 L04694.36
L04694.22EA 53.2 EUR
L04694.22 L04694.36
N,N'-Méthylènediacrylamide ≥97%
N,N'-Méthylènediacrylamide
Purity: 97% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Point d'ébullition: 125 °C (3,33 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,235
Point éclair: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9