Acrylamide 99,9
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Prop-2-enamide
Purity: 99.9%
CAS No.: 79-06-1
Molecular Formula: CH2=CHCONH2
Formula Weight: 71.08
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.322
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Odour: Odourless
Melting Point: 82-85°
Boiling Point: 125°/25mm
Beilstein Reference: 605349
Merck Reference: 14,129
UN No.: 2074
MDL No.: MFCD00008032
Formule:
C₃H₅NO Poids moléculaire: 71.08 g/mol Point d'ébullition: 125 °C (25 mmHg) Point de fusion: 82…85 °C Densité: 1.322 Point éclair: 138 °C (280 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008032 Numéro CAS: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1 III |