Acrylamide 98.5%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₅NO Point d'ébullition: 125 °C (25 mmHg) Point de fusion: 82…86 °C Densité: 1,122 g/cm³ Point éclair: 138 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008032 Numéro CAS: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 86 °C |
Water | ≤2.0 % |
GC | ≥98.0 % |
Color of solution | (10 % in water) Clear and colorless |