Imprimer
Chlorure de fumaroyle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fumaryl chloride
165971000 165975000 165970250
ACRO165971000EA 188 EUR
ACRO165971000 ACRO165975000 ACRO165970250
Chlorure de fumaroyle 95%
Chlorure de fumaroyle
Formule: C₄H₂Cl₂O₂
Poids moléculaire: 152.96 g/mol
Point d'ébullition: 161…164 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.41 g/cm³
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000733
Numéro CAS: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %