Tétrachloroéthylène ≥99.9%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tétrachloroethene
, Perchloréthylène
, Ethylène tétrachlorure
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule:
C₂Cl₄ Poids moléculaire: 165,83 g/mol Point d'ébullition: 121,1 °C (1013 hPa) Point de fusion: –22 °C Densité: 1,620 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 38 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000834 Numéro CAS: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,09332 |
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | ≥ 99.9 % |
Acidity | ≤ 0.0005 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0005 meq/g |
Colouration | ≤ 10 APHA |
Evaporation residue | ≤ 10 ppm |
Water | ≤ 100 ppm |
Absorbance (290 nm) | ≤ 0.70 |
Absorbance (295 nm) | ≤ 0.19 |
Absorbance (300 nm) | ≤ 0.10 |
Absorbance (305 nm) | ≤ 0.20 |
Absorbance (350 nm) | ≤ 0.05 |
Absorbance (400 nm) | ≤ 0.03 |
Transmittance (290 nm) | ≥ 20 % |
Transmittance (295 nm) | ≥ 65 % |
Transmittance (300 nm) | ≥ 80 % |
Transmittance (305 nm) | ≥ 85 % |
Transmittance (350 nm) | ≥ 89 % |
Transmittance (400 nm) | ≥ 95 % |
Fluorescence (as quinine) (365 nm) | ≤ 1.0 ppb |
Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS |