Imprimer
trans-2-Nonenal ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A18108.06 A18108.14
A18108.06EA 67.2 EUR
A18108.06 A18108.14
trans-2-Nonenal ≥97%
trans-2-Nonenal
Purity: 97% CAS No.: 18829-56-6 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 84°(184°F) Refractive Index: 1.4403 Boiling Point: 98-100°/12mm Merck Reference: 14,6676 MDL No.: MFCD00007012
Formule: C₉H₁₆O
Point d'ébullition: 98…100 °C (12 mmHg)
Densité: 0,846
Point éclair: 84 °C (184 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007012
Numéro CAS: 18829-56-6
EINECS: 242-609-6
Indice Merck: 14,6676