Imprimer
HEPES sel de sodium
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): HEPES-Na
80267503-500G 80267503-100G
MOLE80267503-500GEA 992 EUR
MOLE80267503-500G MOLE80267503-100G
HEPES sel de sodium
HEPES sel de sodium
Formule: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Poids moléculaire: 260.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036463
Numéro CAS: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM