Imprimer
HEPES sel de sodium, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391333-1 391333-100 391333-500
391333-1EA 1060 EUR
391333-1 391333-100 391333-500
HEPES sel de sodium, Millipore®
HEPES sel de sodium
Formule: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Point de fusion: ? 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036463
Numéro CAS: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM