HEPES sel de sodium 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₇N₂NaO₄S Point de fusion: 248 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036463 Numéro CAS: 75277-39-3 EINECS: 278-169-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤3 % (K.F.) |
UV | at 260 nm A: ≤0.04 |
pH | 9.5 to 10.5 (1 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (on anhydrous substance) |