HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique), en poudre réactif de culture cellulaire, non stérile
Marques : BiowestTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
Formule:
C₈H₁₈N₂O₄S Poids moléculaire: 238.31 g/mol Point de fusion: 210…215 °C Densité: 1.448 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006158 Numéro CAS: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Indice Merck: 13,04672 |