Imprimer
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99.5% adapté aux solutions tampons
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A1069.0100 A1069.0500 A1069.5000 A1069.9010 A1069.9025BW A1069.1000
A1069.0100EA 57.5 EUR
A1069.0100 A1069.0500 A1069.5000 A1069.9010 A1069.9025BW A1069.1000
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99.5% adapté aux solutions tampons
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
Point de fusion: 210…215 °C
Densité: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Indice Merck: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (titr.) min. 99.5 %
pH (1 %; H2O) 4.7 - 6.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water max. 0.5 %
Chloride max. 0.05 %
Sulfate max. 0.05 %