HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) acide libre ≥99%, Haute Pureté
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
L'un des meilleurs tampons à usage général disponibles pour la recherche biologique..
A été avantageusement utilisé en culture tissulaire, phosphorylation oxydative, synthèse protéique, avec des systèmes bactériens sans cellule, phosphorylation, fixation du CO₂. Convient pour les études TEM (Transmission Electron Microscopy, microscopie électronique par transmission) car il n'affecte pas les substrats métalliques. Tampon recommandé pour les tests de liaison du glutamate, empêche la liaison à des matériaux non récepteurs
Formule:
C₈H₁₈N₂O₄S Poids moléculaire: 238.31 g/mol Point de fusion: 234 °C Densité: 1.448 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006158 Numéro CAS: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Indice Merck: 13,04672 |
|
Résultats des tests de spécification
DNase | non détecté |
Métaux lourds (en Pb) | ≤0.0005% |
Fer | ≤0.0005% |
pKa @20 °C | 7.45 – 7.65 |
Protéases | non détecté |
Purity (Dry Basis) | >99% |
Residus aprés combustion | <0.2% |
RNase | non détecté |