Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4315-07-5
Molecular Formula: C9H7F3O3
Formula Weight: 220.15
Melting Point: 86-88°
Beilstein Reference: 2695336
Formule:
(C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH Poids moléculaire: 220.15 g/mol Point de fusion: 86…88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061239 Numéro CAS: 4315-07-5 |