Imprimer
Acide (4-fluorophényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
A10646.06 A10646.14 A10646.22
A10646.06EA 27.2 EUR
A10646.06 A10646.14 A10646.22
Acide (4-fluorophényl)acétique ≥98%
Acide (4-fluorophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 405-50-5 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Boiling Point: 164°/2mm Beilstein Reference: 972145 Merck Reference: 14,4177 MDL No.: MFCD00004343
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
Point d'ébullition: 164 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 81…85 °C
Point éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004343
Numéro CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Indice Merck: 14,4177