Imprimer
Acide (2,6-difluorophényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Difluorophenylacetic acid
A18063.06 A18063.14
A18063.06EA 78.8 EUR
A18063.06 A18063.14
Acide (2,6-difluorophényl)acétique ≥98%
Acide (2,6-difluorophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 85068-28-6 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 3650109
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99…102 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010001
Numéro CAS: 85068-28-6
EINECS: 285-289-3