Acide (2,5-difluorophényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 85068-27-5
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 6844956
Formule:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa) Point de fusion: 123…127 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010000 Numéro CAS: 85068-27-5 EINECS: 285-288-8 |