Imprimer
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique ≥94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
H26190.06 H26190.03
H26190.06EA 120 EUR
H26190.06 H26190.03
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique ≥94%
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique
Purity: 94% CAS No.: 209995-38-0 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 121-124° MDL No.: MFCD00082479
Formule: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Point de fusion: 121…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082479
Numéro CAS: 209995-38-0