Imprimer
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26888.03 H26888.06
H26888.03EA 32 EUR
H26888.03 H26888.06
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 16188-55-9 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Melting Point: 98-102° MDL No.: MFCD00192325
Formule: C₉H₁₀O₂S
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192325
Numéro CAS: 16188-55-9