Acide (3-phénoxyphényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide (m-phénoxyphényl)acétique
Purity: 98%
CAS No.: 32852-81-6
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 88-90°
Beilstein Reference: 2730540
Formule:
(C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH Poids moléculaire: 228.25 g/mol Point de fusion: 88…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016826 Numéro CAS: 32852-81-6 |