Imprimer
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxyphenylacetic Acid
121710250 121711000
ACRO121710250EA 90 EUR
ACRO121710250 ACRO121711000
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 347
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004347
Numéro CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
TLC ≤1 % Methyl ester derivative
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %