Imprimer
Acide (2-hydroxyphényl)acétique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
121690100 121690250
ACRO121690100EA 61.8 EUR
ACRO121690100 ACRO121690250
Acide (2-hydroxyphényl)acétique 99%
Acide (2-hydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Point d'ébullition: 328 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004323
Numéro CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %