Acide (2,4-diméthoxyphényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 6496-89-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2694132
Formule:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Point de fusion: 108…112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00183328 Numéro CAS: 6496-89-5 |