Imprimer
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
A12441.03 A12441.14
A12441.03EA 73.9 EUR
A12441.03 A12441.14
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique ≥98%
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 306-08-1 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 140-145° Beilstein Reference: 2213447 Merck Reference: 14,4740 MDL No.: MFCD00004350
Formule: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Poids moléculaire: 182.18 g/mol
Point d'ébullition: 339
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004350
Numéro CAS: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Indice Merck: 13,04761