Imprimer
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
162530010 162530050
ACRO162530010EA 133 EUR
ACRO162530010 ACRO162530050
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique 98%
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Poids moléculaire: 182.18 g/mol
Point d'ébullition: 339
Point de fusion: 141…145 °C
Numéro MDL: MFCD00004350
Numéro CAS: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Indice Merck: 13,04761
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥97.5 %