Imprimer
Acide (4-méthoxyphényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Methoxyphenylacetic acid
A14399.06 A14399.22 A14399.36
A14399.06EA 32.2 EUR
A14399.06 A14399.22 A14399.36
Acide (4-méthoxyphényl)acétique ≥98%
Acide (4-méthoxyphényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 104-01-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 138-140°/3mm MDL No.: MFCD00004345
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 84…88 °C
Point éclair: 193
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004345
Numéro CAS: 104-01-8
EINECS: 203-166-4