Acide (4-méthoxyphényl)acétique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Methoxyphenylacetic acid
Formule:
(C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH Poids moléculaire: 166.18 g/mol Point d'ébullition: 140 °C (3 mmHg) Point de fusion: 84…88 °C Point éclair: 193 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004345 Numéro CAS: 104-01-8 EINECS: 203-166-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 84 to 88 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |