Imprimer
Acide (4-éthoxyphényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Ethoxyphenylacetic Acid
A10129.09 A10129.14 A10129.18
A10129.09EA 42.9 EUR
A10129.09 A10129.14 A10129.18
Acide (4-éthoxyphényl)acétique ≥98%
Acide (4-éthoxyphényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 4919-33-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 87-91° Beilstein Reference: 1103143
Formule: (C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH
Poids moléculaire: 180.2 g/mol
Point d'ébullition: 313
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004346
Numéro CAS: 4919-33-9
EINECS: 225-545-3