Imprimer
Acide (3-méthoxyphényl)acétique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methoxyphenylacetic acid
A10951.06 A10951.14 A10951.22
A10951.06EA 35.2 EUR
A10951.06 A10951.14 A10951.22
Acide (3-méthoxyphényl)acétique ≥97%
Acide (3-méthoxyphényl)acétique
Purity: 97% CAS No.: 1798-09-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-72° Beilstein Reference: 2614004
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 305.95
Point de fusion: 67…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004334
Numéro CAS: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8