Imprimer
Acide (2-méthoxyphényl)acétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18671.0025 8.18671.1000
8.18671.0025EA 75 EUR
8.18671.0025 8.18671.1000
Acide (2-méthoxyphényl)acétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide (2-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 332
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004321
Numéro CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 9.2 g/l (20 °C)
Melting Point 120 - 123 °C
Molar Mass 166.18 g/mol