Imprimer
Acide (2-méthoxyphényl)acétique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methoxyphenylacetic acid
A15211.09 A15211.14 A15211.18
A15211.09EA 35.5 EUR
A15211.09 A15211.14 A15211.18
Acide (2-méthoxyphényl)acétique ≥99%
Acide (2-méthoxyphényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 93-25-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 2047573
Formule: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 332
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004321
Numéro CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4