Acide (2,4-dinitrophényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 643-43-6
Molecular Formula: C8H6N2O6
Formula Weight: 226.15
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 1990798
Formule:
(C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH Point de fusion: 177…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007227 Numéro CAS: 643-43-6 EINECS: 211-398-2 |