Imprimer
Acide (4-hydroxy-3-nitrophényl)acétique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
A13858.06 A13858.14
A13858.06EA 164 EUR
A13858.06 A13858.14
Acide (4-hydroxy-3-nitrophényl)acétique ≥99%
Acide (4-hydroxy-3-nitrophényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 10463-20-4 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 146-148° Beilstein Reference: 2696044
Formule: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
Poids moléculaire: 197.15 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007122
Numéro CAS: 10463-20-4
EINECS: 233-948-0