Imprimer
Acide (4-nitrophényl)acétique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
128760500 128761000
ACRO128760500EA 58.7 EUR
ACRO128760500 ACRO128761000
Acide (4-nitrophényl)acétique 99%
Acide (4-nitrophényl)acétique
Formule: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Point de fusion: 152…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007383
Numéro CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Indice Merck: 12,06719
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 156 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %