Imprimer
Acide (2-nitrophényl)acétique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
A13411.14 A13411.22
A13411.14EA 63.3 EUR
A13411.14 A13411.22
Acide (2-nitrophényl)acétique ≥99%
Acide (2-nitrophényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 3740-52-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 139-142° Beilstein Reference: 1959243 MDL No.: MFCD00007190
Formule: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007190
Numéro CAS: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0