Imprimer
Acide phénylacétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20993.0250 8.20993.1000
8.20993.0250EA 34.3 EUR
8.20993.0250 8.20993.1000
Acide phénylacétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide phénylacétique
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 265
Point de fusion: 74…77 °C
Densité: 1.081 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 132
Numéro MDL: MFCD00004313
Numéro CAS: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Indice Merck: 12,07422
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.58 g/l (20 °C)
Melting Point 74 - 77 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (97 °C)
Flash Point 132 °C
Density 1.091 g/cm3 (97 °C)