Imprimer
Acide phénylacétique 98.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
130280050 130285000 130280025
ACRO130280050EA 38.3 EUR
ACRO130280050 ACRO130285000 ACRO130280025
Acide phénylacétique 98.5%
Acide phénylacétique
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 265
Point de fusion: 75…78 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point éclair: 132
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004313
Numéro CAS: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Indice Merck: 12,07422
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %