Imprimer
Acide diphénylacétique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11489.22 A11489.36
A11489.22EA 67.5 EUR
A11489.22 A11489.36
Acide diphénylacétique ≥99%
Acide diphénylacétique
Purity: 99% CAS No.: 117-34-0 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless pH: 3.8 Melting Point: 146-148° Boiling Point: 195°/25mm Beilstein Reference: 1910978 Merck Reference: 14,3316 MDL No.: MFCD00004251
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 195 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 146…148 °C
Densité: 1,258 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004251
Numéro CAS: 117-34-0
EINECS: 204-185-0
Indice Merck: 14,3316