Imprimer
Acide 4-phénylbutyrique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A18115.14 A18115.22 A18115.36
A18115.14EA 53.1 EUR
A18115.14 A18115.22 A18115.36
Acide 4-phénylbutyrique ≥99%
Acide 4-phénylbutyrique
Purity: 99% CAS No.: 1821-12-1 Molecular Formula: C6H5(CH2)3CO2H Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 165°/10mm Beilstein Reference: 638180 MDL No.: MFCD00004403
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 165 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 49…53 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004403
Numéro CAS: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8